Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
Taxus baccata
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
mol wt
544.59 g/mol
color
white
solubility
methanol: soluble, clear, colorless (5 mg + 0.1 mL MeOH)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](O)C4=C(C)[C@@H](O)C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C
InChI
1S/C29H36O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,21-22,24,31-33,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,21+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
InChI key
YWLXLRUDGLRYDR-ZHPRIASZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D3676-5MG | 04061833563502 |
| D3676-1MG | 04061833563496 |