Fortfahren mit
D3314
D-erythro-Dihydrosphingosine
≥98%
Synonym(e):
Sphinganine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H39NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL (warm), ethanol: 25 mg/mL (warm)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Application
D-erythro-Dihydrosphingosine has been used:
  • as a standard lipid in quantification assay[1]
  • in kinetics assay
  • to determine serine palmitoyl transferase activity
Biochem/physiol Actions
Biosynthetic precursor to sphingosine; inhibits protein kinase C.
D-erythro-Dihydrosphingosine is a natural stereoisomer.[2] The levels of dihydrosphingosine (DHS) is increased during unfolded protein response (UPR).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5908C8480A9834
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
98% (TLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
DMSO: 25 mg/mL (warm), ethanol: 25 mg/mL (warm)
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)