Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15N · HCl
Molekulargewicht:
185.69
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-511-7
MDL number:
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
H2O: soluble
SMILES string
Cl.CN(C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI key
OVBRYLBVLSAOAS-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Filiberto Mastrangelo et al.
The International journal of oral & maxillofacial implants, 35(2), 320-329 (2020-03-07)
The aim of this study was to compare how two innovative laser titanium surfaces and sandblasted and acid-etched surfaces influence human osteoblast behavior during osteogenesis and the initial phases of bone deposition. Human osteoblasts from human adipose stem cells were
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GILF171300-10X96EA | 04065274079516 |
| GILF161931-5X200EA | 04065274079127 |
| GILF161930-10000EA | 04065274079110 |
| GILF167103-960EA | 04065274079264 |
| GILF167013-960EA | 04065274079219 |
| GILF172300-10X96EA | 04065274079752 |