Fortfahren mit
D1542
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride
≥98% (TLC), Glycogen phosphorylase inhibitor, solid
Synonym(e):
2-Hydroxymethyl-3,4-pyrrolidinediol hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 735,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.640,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 735,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride, enzyme inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
storage condition
under inert gas
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
InChI key
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
General description
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol is a naturally occurring pyrrolidine alkaloid. It is found in Arachniodes standishii and Angylocalyx boutiqueanus.
Application
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride has been used as an α-glucosidase (GAA) inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of glycogen phosphorylase and α-glucosidases.
Disclaimer
Extremely hygroscopic, store and handle under argon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D1542-25MG04061832947143
D1542-10MG04061832947136