Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 85,20 € 72,42 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 € 250,75 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 72,42
Listenpreis€ 85,20Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
General description
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine (d4T), a pyrimidine analogue is the inhibitor of reverse transcriptase.
Application
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine has been used in cell treatment. It has also been used as a drug in Caenorhabditis elegans to study drug induced mitochondrial toxicity. It has also been used in the preclinical evaluation of GS-9160.
Biochem/physiol Actions
2′,3′-Didehydro-3′-deoxythymidine is a nucleoside analog, which inhibits HIV replication in vitro. Stavudine has the ability to enter the cells by non-facilitated diffusion. It possesses inhibitory activity against moloney murine leukemia virus, friend murine leukemia virus and simian immunodeficiency virus.[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D1413-50MG | 04061833559857 |
| D1413-10MG | 04061833559840 |