Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16INO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.62
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
(±)-DOI hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL, ethanol: 2 mg/mL
SMILES string
NC(C)CC1=CC(OC)=C(I)C=C1OC.Cl
InChI
1S/C11H16INO2.ClH/c1-7(13)4-8-5-11(15-3)9(12)6-10(8)14-2;/h5-7H,4,13H2,1-3H3;1H
InChI key
QVFDMWGKHUFODK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Biochem/physiol Actions
(±)-DOI hydrochloride is a potent and selective 5-HT2 serotonin receptor agonist that crosses the blood-brain barrier, increases dopamine turnover and the treatment with DOI counteracted the expression of the nicotine-induced locomotor and neurochemical sensitization, but had no effect on nicotine-induced behavioral disinhibition. The responses to DOI provide evidence that of these receptors are abundant in the cortex, and show relatively lower levels in hippocampus and cerebellum.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
DOI, a 5-HT2A/2C receptor agonist, potentiates amphetamine-induced dopamine release in rat striatum.
J Ichikawa et al.
Brain research, 698(1-2), 204-208 (1995-11-06)
The effects of (+-)-DOI (1-(2,5-dimethoxy-4-iodophenyl)-aminopropane) hydrochloride, a mixed 5-HT2A/2C receptor agonist, on the release of dopamine (DA) following D-amphetamine sulfate (AMP) or a DA D2 autoreceptor selective dose of (-)-apomorphine hydrochloride (APO), were investigated in rat striatum (STR) and nucleus
G J Marek et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 278(3), 1373-1382 (1996-09-01)
Correlations between 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor binding affinities and human hallucinogenic potency have suggested that 5-HT2 receptors mediate the hallucinogenic effects of lysergic acid diethylamide (LSD) and phenethylamine hallucinogens. Electrophysiological studies have suggested that a subpopulation of gamma-aminobutyric acid (GABA)ergic interneurons
R Gaggi et al.
General pharmacology, 28(4), 583-587 (1997-04-01)
1. The behavioral responses, as well as the biogenic amines and metabolite contents in discrete brain areas were determined in male rats subcutaneously treated with a 5-HT1A (8-OHDPAT) or 5-HT2A (DOI) agonist at doses (0.5-2 mg/kg) sufficient to produce the
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D101-500MG | 04061832081816 |
| D101-10MG | 04061833558331 |
| D101-25MG | 04061832090184 |
| D101-100MG | 04061833558324 |