Fortfahren mit
D0819
DMEM - high glucose
StableCell, with stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, DME, DMEM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
€ 30,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
StableCell DMEM – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, and sodium bicarbonate, without sodium pyruvate., liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
suitable for
components
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Das DMEM-Hi Glucose-Medium unterscheidet sich von der Originalformel dadurch, dass es mit L-Alanyl-L-Glutamindipeptid angereichert ist. Glutamin ist bekanntermaßen in Zellkulturen instabil. Dieses Dipeptid bietet eine stabilere Form von Glutamin, die sich für die Verwendung in Zellkulturen eignet. Es unterscheidet sich von der originalen DMEM-Hi-Formulierung insofern, als Pyridoxal durch Pyridoxin ersetzt wird. Pyridoxal ist eine instabile Medienkomponente.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Legal Information
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0822D0697FG0435
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
components
stable glutamine: yes
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
NaHCO3: yes
components
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
stable glutamine: yes
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: yes
components
phenol red: yes
glucose: high
stable glutamine: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: yes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lingling Teng et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 26, e927305-e927305 (2020-10-24)
BACKGROUND Preeclampsia (PE) remains one of the primary causes of maternal morbidity and mortality worldwide. This study was designed to investigate the relevance of long non-coding RNA (lncRNA) nuclear-enriched abundant transcript 1 (NEAT1) and downstream molecules in trophoblast cell proliferation
Hiba Msheik et al.
Placenta, 90, 90-97 (2020-02-15)
The placenta is a transitory organ essential for proper fetal maturation and growth. Trophoblasts, the main cell type of the placenta, differentiate along the villous or extravillous pathways. The ability of villous cytotrophoblasts to undergo an epithelial-to-mesenchymal transition to form
Xiuhui Wu et al.
Molecular medicine reports, 22(3), 1883-1891 (2020-06-26)
MicroRNA (miR)-802 has been discovered to be involved in the occurrence and development of numerous types of tumor; however, studies into the role of miR‑802 in cervical cancer are limited. Therefore, the present study aimed to investigate the regulatory effects of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D0819-500ML04061833558140