Fortfahren mit
CPS260
Chemiluminescent Peroxidase Substrate for ELISA
sufficient for 60 mL substrate
Synonym(e):
CPS2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
€ 311,95
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 311,95
Listenpreis€ 367,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 60 mL substrate
storage temp.
2-8°C
Application
Two component liquid substrate system with superior sensitivity, signal-to-noise, and linearity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CPS3100CPS3500CPSOC
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
usage
sufficient for 60 mL substrate
usage
sufficient for 100 mL substrate
usage
sufficient for 500 mL substrate
usage
-
Still not finding the right product?
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Chemiluminescent Reagent 20 mL
    SDB
  • Chemiluminescent Reaction Buffer 40 mL
    SDB
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)