Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121809
Capacity:
500 mL
Material:
PTFE stopcock, polyethylene stopper
Packaging:
pack of 4 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE stopcock, polyethylene stopper
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 6406-500
body H × O.D.
319 mm × 98.4 mm
capacity
500 mL
stem L × O.D.
52 mm × 7 mm
volume
500 mL
General description
These economical separatory funnels are designed to reduce replacement costs by providing replaceable components. The sturdy, durable funnels are designed for long life and maximum safety. The replaceable stopcock assembly has a simple screw thread locking nut and collar which ensure that the stopcock cannot fall out in use. The tip has a 7mm O.D. stem that is also replaceable. Its ground end provides a better grip and helps prevent the tip from falling out.
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PYREX® economy Squibb separatory funnel
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?