Fortfahren mit
CLS353110
Corning® Falcon® Cell Culture Flask
capacity 250 mL, straight neck, graduated, 10 ‑ 200 mL, cap, blue vented
Synonym(e):
Corning container
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
Surface area:
75 cm2
Material:
polystyrene
Feature:
cap blue vented, graduated 10 ‑ 200 mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
feature
cap blue vented, graduated 10 ‑ 200 mL
manufacturer/tradename
Corning 353110
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
capacity
250 mL
surface area
75 cm2
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)