Fortfahren mit
LNCap-Klon FGC-Zelllinie human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89110211, human prostate (carcinoma), Epithelial-like
Synonym(e):
LNCaP-FGC Cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human prostate (carcinoma)
Relevant disease(s):
metastasis
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Pseudodiploid male; seven marker chromosomes, modal number 46, range 33 to 91
Morphology:
Epithelial-like
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human prostate (carcinoma)
packaging
tube of 5 μg 89110211-DNA-5UG, pkg of vial of cells 89110211-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Pseudodiploid male; seven marker chromosomes, modal number 46, range 33 to 91
morphology
Epithelial-like
products
Prostate acid phosphatase, prostate specific antigen
receptors
Androgen, estrogen
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metastasis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Die Zelllinie LNCap-Klon FGC hat folgende Anwendungen:
  • Untersuchung der Wirkung von Geschlechts- und Steroidhormonen auf die Regulierung der Expression von Oligoadenylatsynthase 1 (OAS1)
  • Untersuchung der Rolle von Curcumin und Resveratol bezüglich Redox-Kontrolle und Fähigkeit, die Apoptose zu fördern
  • Untersuchung von Thiolen mit geringem Molekulargewicht, die im entproteinisierten Extrakt der Zelllinie nach der Derivatisierung vorhanden sind
Biochem/physiol Actions
Abgeleitet aus einer Metastase am linken supraklavikulären Lymphknoten eines 50-jährigen Patienten mit der bestätigten Diagnose eines metastasierenden Prostatakarzinoms. Das Wachstum und die Produktion von saurer Phosphatase werden von 5-α-Dihydrotestosteron beeinflusst. Die Zellen bilden keine einheitliche Monoschicht und haften nur leicht am Substrat an. Beim Versand lösen sich die Zellen von der Flasche und können entweder 24–48 Stunden inkubiert werden, um ein erneutes Anhaften zu ermöglichen, oder mittels Zentrifugieren (150 x g, 15 Minuten) gesammelt und erneut angesetzt werden.
Humanes Prostatakarzinom, kaukasisch
Preparation Note
Gesplittete sub-konfluente Kulturen (70–80 %) 1:3 bis 1:6 unter Verwendung von 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2, 37 °C d. h. Aussäen bei 1–3 x 10.000 Zellen/cm2 Die Zellen wachsen langsam als Zellhaufen und können durch wiederholtes Pipettieren disaggregiert werden. Nach der Subkultur können die Zellen bis zu 48 Std. benötigen, um sich wieder anzuheften. Während dieser Zeit nicht stören. Das Medium versauert rasch und muss daher zweimal wöchentlich ausgewechselt werden.
RPMI 1640 + 2 mM Glutamin + 1,0 mM Natriumpyruvat + 10 % fötales Kälberserum (FKS).
Other Notes
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen& können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to [email protected].
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Hi,I we are interested to purchase LNCap Clone FGC Cell Line human. My question is are they alos expressed PSMA?
    1 answer
    1. This cell line is a product of ECACC cell line. These cells are not tested for PSMA expression. However, there are a number of publications that suggest that prostate-specific membrane antigen is expressed. Please see the links below to review several examples:
      https://journals.lww.com/cancerjournal/fulltext/2014/10010/how_prostate_specific_membrane_antigen_level_may.25.aspx
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8650835/
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6214026/
      Please see the link below to review this cell line profile at Cellosaurus:
      https://www.cellosaurus.org/CVCL_1379
      Helpful?
  2. How do I handle Cell Line frozen cells upon arrival?
    1 answer
    1. Upon receipt, frozen ampules should be transferred directly to vapor phase liquid nitrogen without delay (-135°C) or liquid phase liquid nitrogen if vapor phase is not available. DO NOT use a -80°C freezer as an alternative; this will result in loss of viability.
      Helpful?
  3. What medium should I use when I thaw the Cell Line cells?
    1 answer
    1. The medium for each cell line is listed on the product page. It is specific to each cell line. If not visible on the Sigma-Aldrich website product page, the HPA website also contains the same information (www.hpacultures.org.uk). The product number for the cell line is the same on either site.
      Helpful?
  4. Why is Vapor Phase Liquid Nitrogen preferred for storage of Cell Line cells?
    1 answer
    1. If ampules are immersed into liquid phase of liquid nitrogen, it increases the risk of the liquid seeping into the vial. This could lead to problems of cross-contamination and increased risk of the ampule exploding when thawed.
      Helpful?
  5. How many Cell Line cells are in the vial?
    1 answer
    1. Each vial of cells contains 2-3 x 106 cells in 1 ml of freezing media. This is in a 1.8 mL ampule.  For exceptionally large cells, counts may decrease. Suspension cells, generally smaller cells, may contain as many as 4-5 x 106 cells/vial to assure optimal viability upon thaw.
      Helpful?
  6. What passage are my Cell Line cells?
    1 answer
    1. If the passage of the cells is known, it is listed on the product page at the HPA website (www.hpacultures.org.uk).
      Helpful?
  7. Are my Cell Line cells mycoplasma tested?
    1 answer
    1. ECACC routinely tests all manufactured cell banks for mycoplasma.
      Helpful?
  8. Are the Cell Line cells tested for viral pathogens?
    1 answer
    1. HPA Cultures does not perform any viral testing on the cell lines.