Fortfahren mit
CellVue® Claret Fernrotes Fluoreszenz-Zell-Linker-Kit
Synonym(e):
Claret-Zellen-Linker-Kit, Fernrot-Fluoreszenz-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
room temp
Application
CellVue Claret Fernrotes Fluoreszenz-Kit kann für die allgemeine Zellmembranmarkierung verwendet werden, einschließlich In-vitro-Zellmarkierung, In-vitro-Untersuchungen der Lymphozytenproliferation, In-vivo-Zytotoxizitäts-Assays[1] sowie als zweite Farbe für die Überwachung der Zell-Zell-Membranübertragung.[2]
Biochem/physiol Actions
Das CellVue Claret Fluoreszenz-Zell-Linker-Kit nutzt eine proprietäre Membranmarkierungstechnik für die stabile Integration eines fernroten Fluoreszenzfarbstoffes mit langen aliphatischen Schwänzen (CellVue Claret) in die Lipidregionen der Zellmembran.[3]
Packaging
Bei einem Endfärbevolumen von 2 ml und einer Endkonzentration von 2 x 10-6 M PKH26-Farbstoff:
  • enthält das MINICLARET-Kit ausreichend Farbstoff für bis zu 25 Proben mit jeweils 20 Millionen Zellen und ausreichend Verdünnungsmittel für bis zu 5 Proben á 20 Millionen Zellen;
  • enthält das MINICLARET-Kit ausreichend Farbstoff für bis zu 50 Proben mit jeweils 20 Millionen Zellen und ausreichend Verdünnungsmittel für bis zu 30 Proben á 20 Millionen Zellen.
Die optimale Farbstoff- und Zellkonzentration muss je nach Zelltyp(en) und Versuchszweck vom Anwender bestimmt werden.
Other Notes
Zusätzliche technische Informationen zu den Zelllinker-Fluoreszenzfarbstoffen einschließlich einer umfassenden Bibliographie finden Sie unter PKH und CellVue®; Claret Fluoreszenz-Zell-Linker-Farbstoffe.
Legal Information
Vertrieben für Phanos Technologies, Inc.
Patenthinweis
CellVue is a registered trademark of Phanos Technologies
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)