Fortfahren mit
C9802
Cover glasses
size 22 mm × 22 mm
Synonym(e):
Glass Cover Slips, Microscope Cover Glass
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~155 per ounce
size
22 mm × 22 mm
Application
Cover glasses have been used:
  • to mount the tissue sections on the slide for confocal laser scanning microscopic analysis
  • to scrape off excess mucus and residual feces from intestinal tissue during organoids preparation
  • in the microinjection chamber
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9802-1PAK04061833565612
C9802-1CS04061833574997