Fortfahren mit
C9455
Cellobiitol
≥98%
Synonym(e):
4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucitol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.31
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98%
SMILES string
OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CO
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)