Fortfahren mit
C9400
Kalzium-Ionophor A23187 Hemimagnesiumsalz
Synonym(e):
A23187, Antibiotic A 23187, Calcimycin A23187 Hemimagnesiumsalz, Calimycin Hemimagnesiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H36Mg0.5N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
534.77
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6765085
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNc1ccc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(=O)O[Mg]OC(=O)c6c(NC)ccc7oc(C[C@H]8O[C@@]9(CC[C@H]8C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]9C)[C@H](C)C(=O)c%10ccc[nH]%10)nc67
InChI
1S/2C29H37N3O6.Mg/c2*1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35;/h2*6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35);/q;;+2/p-2/t2*15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+;/m11./s1
InChI key
XBWKBTZDBYFEMH-UIOMRPQBSA-L
Application
Ionophore highly selective for Ca2+. Potentiates responses to NMDA but not quisqualate. In cell culture, stimulates nitric oxide production by calmodulin-dependent constitutive nitric oxide synthase. Used to study effects of elevated intracellular calcium on mitochondrial function and intrinsic apoptosis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9400-5MG04061833530610
C9400-10MG04061833270271