Fortfahren mit
C9002
Hexadecylpyridiniumchlorid Monohydrat
Synonym(e):
Cetylpyridiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H38ClN · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.00
EC Number:
204-593-9
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
ISBN-10:
MFCD00149977
Beilstein/REAXYS Number:
3578606
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
cationic
Quality Level
form
powder
mol wt
358.00 g/mol
technique(s)
DNA extraction: suitable
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecylpyridiniumchloridmonohydrat ist ein kationisches Tensid. [1]
Application
Hexadecylpyridiniumchloridmonohydrat wurde in einer Studie zur Untersuchung der Entfernung von emulgiertem Öl aus öligem Abwasser und der Entfernung von emulgierten Lebensmitteln und Mineralöl aus Abwasser eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1000000C0732PHR1226
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
powder
form
-
form
solid
form
-
description
cationic
description
-
description
cationic
description
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
mol wt
358.00 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shariff Ibrahim et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 62(5), 1177-1182 (2010-09-08)
An agricultural waste derived adsorbent was prepared by chemically modified barley straw with NaOH and a cationic surfactant hexadecylpyridinium chloride monohydrate (CPC). The prepared adsorbent, BMBS, was used for removal of anionic dyes; Acid Blue (AB40) and Reactive Blue 4
Wenxiang Chu et al.
Annals of translational medicine, 8(21), 1419-1419 (2020-12-15)
The removal of permanent internal fixation devices by secondary surgery could be avoided if these devices were made of degradable magnesium and magnesium alloys. Before such implants can be used clinically, however, the biological effect of magnesium exposure on surrounding
Removal of emulsified oil from oily wastewater using agricultural waste barley straw
Ibrahim, et al.
Biochemical Engineering Journal, 49, 6-6 (2010)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C9002-100G04061833523117
C9002-1KG04061826754085
C9002-25G04061838342607
C9002-500G04061833523124
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf