Fortfahren mit
C8128
5α-Cholestan-3-on
crystalline
Synonym(e):
3-Keto-5α-cholestane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 115,00
€ 97,75
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.190,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
crystalline
Quality level:
€ 97,75
Listenpreis€ 115,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline
Quality Level
mp
128-130 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7259C75004188174
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
128-130 °C (lit.)
mp
-
mp
125-127 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dina S El-Kady et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 188(3), 635-662 (2019-01-08)
Modification of steroid molecules by introducing heterocyclic ring into the core structure of steroids has been utilized as an attractive approach for either cancer prognosis or diagnosis. Several new cholestanoheterocyclic steroids were synthesized, and analytical and spectral data proved the
W F Lau et al.
Experientia, 51(7), 731-737 (1995-07-14)
The effects of cholesterol and cholesterol-derived oxysterols (cholestanone, cholestenone, coprostanone and epicoprostanol) on adipocyte ghost membrane fluidity were studied using a fluorescence depolarization method. The fluorescence anisotropy of the treated membranes was determined using 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene (DPH) and 1-(4-trimethylammoniumphenyl)-6-phenyl-1,3,5-hexatriene (TMA-DPH). Cholestanone
G E Mott et al.
Journal of lipid research, 21(4), 480-484 (1980-05-01)
After oral administration of a mixture of [1,2(n)-3H]cholesterol and [4-14C]cholesterol to a baboon, fecal coprostanone had a 46% lower 3H/14C ratio than the dose administered. Loss of 3H by enolization of the 3-ketone could account for the decrease in 3H/14C.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8128-25G04061832856001
C8128-1G04061826236413