Fortfahren mit
C7874
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate
≥98% (HPLC), autophagy inhibitor, powder
Synonym(e):
7-Chloro-4-[4-[3-[4-(7-chloroquinolin-4-yl)piperazin-1-yl]propyl]piperazin-1-yl]quinoline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 532,00
€ 452,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H32Cl2N6·4H3PO4·4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
999.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.Clc1ccc2c(ccnc2c1)N3CCN(CCCN4CCN(CC4)c5ccnc6cc(Cl)ccc56)CC3
InChI
1S/C29H32Cl2N6.4H3O4P.4H2O/c30-22-2-4-24-26(20-22)32-8-6-28(24)36-16-12-34(13-17-36)10-1-11-35-14-18-37(19-15-35)29-7-9-33-27-21-23(31)3-5-25(27)29;4*1-5(2,3)4;;;;/h2-9,20-21H,1,10-19H2;4*(H3,1,2,3,4);4*1H2
InChI key
AMCQDGFOKTXHSY-UHFFFAOYSA-N
Application
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate has been used to study its effect on the tert-butylhydroperoxide (t-BHP)-induced alterations of cell morphology and viability[1]
Biochem/physiol Actions
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is an antimalarial agent highly active against chloroquine-resistant Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax.
Piperaquine tetraphosphate tetrahydrate is an autophagy inhibitor.[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1599
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)