Fortfahren mit
C7431
Worthington-Zubehör
cap/necktube core for 25 L Dewar
Synonym(e):
D025-9C16, cryoware cap, dewar cap, dewar closure, dewar seal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
€ 86,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Replacement necktube core for the LD25 Liquid Dewar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0671C0796M9904
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
manufacturer/tradename
Worthington D010-9C16
manufacturer/tradename
Worthington R033-8C11
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington-Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)