Fortfahren mit
C6352
CTAP
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 269,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C51H69N13O11S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1104.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
€ 269,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C51H69N13O11S2/c1-26(65)39(42(53)68)62-49(75)41-51(3,4)77-76-25-38(61-43(69)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(73)59-36(22-29-16-18-31(67)19-17-29)45(71)60-37(23-30-24-57-34-14-9-8-13-32(30)34)46(72)58-35(15-10-20-56-50(54)55)44(70)63-40(27(2)66)48(74)64-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,57,65-67H,10,15,20-23,25,52H2,1-4H3,(H2,53,68)(H,58,72)(H,59,73)(H,60,71)(H,61,69)(H,62,75)(H,63,70)(H,64,74)(H4,54,55,56)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI key
OFMQLVRLOGHAJI-FGHAYEPSSA-N
Gene Information
rat ... Pnoc(25516)
Application
CTAP has been used as a μ-opioid receptor (MOR) antagonist:
  • to study the anti-hyperalgesic effect of dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitor isoleucine-proline-isoleucine (IPI) and vildagliptin in carrageenan-induced inflammation
  • to study the role of MOR in glutamate and gamma-aminobutyric acid (GABA) efflux during predator stress in rats[1]
  • to determine the endogenous opioid peptide involved in blocking pain induced by activated gastrin-releasing peptide (Grp+) neurons
Biochem/physiol Actions
CTAP is a peptide antagonist produced from somatostatin analogs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S2071P5296HPA044507
assay
≥95%
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q62923
UniProt accession no.
Q62968
UniProt accession no.
Q64387
UniProt accession no.
Q13519
Gene Information
rat ... Pnoc(25516)
Gene Information
human ... SCN10A(6336)
mouse ... Scn10a(20264)
rat ... Scn10a(29571)
Gene Information
mouse ... Pnoc(18155)
Gene Information
human ... PNOC(5368)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTAP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)