Fortfahren mit
C5493
CyPPA
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
Cyclohexyl-[2-(3,5-dimethyl-pyrazol-1-yl)-6-methyl-pyrimidin-4-yl]-amine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 651,00
€ 553,35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC2CCCCC2)nc(n1)-n3nc(C)cc3C
InChI
1S/C16H23N5/c1-11-10-15(18-14-7-5-4-6-8-14)19-16(17-11)21-13(3)9-12(2)20-21/h9-10,14H,4-8H2,1-3H3,(H,17,18,19)
InChI key
USEMRPYUFJNFQN-UHFFFAOYSA-N
Application
CyPPA has been used:
  • to test its inhibitory functionality on melanogenesis
  • as an activator of small conductance potassium channel-3 (SK3) in mesenteric artery segments
  • in the activation of calcium-activated potassium (SK) channels in murine hippocampal neurons HT-22 cells
Biochem/physiol Actions
CyPPA is a positive modulator of small conductance Ca2+-activated K+ channels; selective for SK3 and SK2.
CyPPA is a positive modulator of small conductance Ca2+-activated K+ channels; selective for SK3 and SK2. CyPPA is a first subtype selective SK channel positive modulator with an EC50 of 5.6 μM and 14 μM, efficacy 90% and 71% for hSK3 and hSK2, respectively. CyPPA is a tool for distinguishing SK2 and SK3 from SK1 and IK; no other agents distinguish these channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0036SML0217SML2632
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white
color
off-white
color
white to light brown
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5493-5MG04061832574202
C5493-25MG04061832574196