Fortfahren mit
C5236
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,20
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
€ 91,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
storage temp.
room temp
Application
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7435C3228B7310
form
liquid
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5236-25ML04061838255013
C5236-100ML04061838255006