Fortfahren mit
C5151
3-Karbamoyl-PROXYL
Synonym(e):
3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinoxy, 3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy, freies Radikal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
224-533-5
MDL number:
Form:
powder
€ 235,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
173-175 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(C(N)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H17N2O2/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H2,10,12)
InChI key
XNNPAWRINYCIHL-UHFFFAOYSA-N
Application
A spin label useful for non-invasive detection of free radicals in vivo by electron spin resonance imaging.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
253324253375270180
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
173-175 °C (lit.)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yoshinori Kuroda et al.
Scientific reports, 10(1), 10863-10863 (2020-07-04)
Acute extremity arterial occlusion requires prompt revascularization. Delayed revascularization induces ischemia-reperfusion injury in the skeletal muscle. Organ injury-induced oxidative stress is widely reported, and oxidative stress is heavily involved in ischemia-reperfusion injury. This study aimed to evaluate oxidative stress in
Fuminori Hyodo et al.
Cancer research, 66(20), 9921-9928 (2006-10-19)
Nitroxide radicals are paramagnetic contrast agents, used in magnetic resonance imaging (MRI), that also exert antioxidant effects. Participating in cellular redox reactions, they lose their ability to provide contrast as a function of time after administration. In this study, the
Tomiko Mikuni et al.
Cancer research, 64(18), 6495-6502 (2004-09-18)
Electron paramagnetic resonance imaging (EPRI) enables noninvasive spatial mapping of free radical metabolism and has recently been shown to provide in vivo physiologic information regarding alterations in the redox state of tumors and neoplastic tissues. With the use of nitroxide
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C5151-1G04061826703076