Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 36,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 7130-0010
Material:
high-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
€ 36,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
high-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7130-0010
L × W × H
14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
General description
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 7130-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 7134-0010 | manufacturer/tradename Nalgene® 7131-0001 | manufacturer/tradename Nalgene® 5050-0001 |
| material high-density polyethylene | material polypropylene | material high-density polyethylene | material polycarbonate |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 4 ea |
| L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm) | L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm) | L × W × H 15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm) | L × W × H 5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?