Fortfahren mit
C4615
Cloricromene
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
8-Chloro-3-(2-diethylaminoethyl)-7-ethoxycarbonylmethoxy-4-methylcoumarin hydrochloride, AD6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26ClNO5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
221-222.3 °C
solubility
DMSO: 17 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)COc1ccc2C(C)=C(CCN(CC)CC)C(=O)Oc2c1Cl
InChI
1S/C20H26ClNO5.ClH/c1-5-22(6-2)11-10-15-13(4)14-8-9-16(26-12-17(23)25-7-3)18(21)19(14)27-20(15)24;/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3;1H
InChI key
CCCZJRFQJNGCCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antithrombotic coumarin derivative that inhibits platelet and leukocyte function and suppresses arachidonic acid liberation by interfering with PLA2 activation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C4615-5MG04061833269886
C4615-25MG04061833269879