Fortfahren mit
C3930
Calmidazoliumchlorid
solid
Synonym(e):
1-[Bis-(4-chlorphenyl)-methyl]-3-[2,4-dichlor-β-(2,4-dichlorbenzyloxy)-phenethyl]-imidazolium-chlorid, R 24571
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C31H23Cl7N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
687.70
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6470244
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)[n+]3ccn(CC(OCc4ccc(Cl)cc4Cl)c5ccc(Cl)cc5Cl)c3
InChI
1S/C31H23Cl6N2O.ClH/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,19,30-31H,17-18H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
YGEIMSMISRCBFF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of calmodulin-regulated enzymes. It is also believed to directly block calcium channels in smooth muscle cells.
Preparation Note
Stock solutions may be prepared in DMSO at 5 mM then diluted to 0.01 mM with buffer. DMSO solutions may be stored for several weeks.
Disclaimer
Binds to glass surfaces in aqueous solutions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2607SML1804S3442
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to beige
color
white to brown
color
orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calmidazoliumchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C3930-10MG04061833023907
C3930-25MG04061833023914
C3930-5MG04061833486603