Fortfahren mit
C3652
5α-Cholest-7-en-3β-ol
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5α,7-cholestene, Lathosterol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC[C@@H](C)[C@@](CC[C@]1(C2=CC[C@@]3([H])C[C@@](O)(CC[C@]43C)[H])[H])([C@]1(CC[C@@]24[H])C)[H])C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21?,23?,24?,25?,26?,27?/m1/s1
InChI key
IZVFFXVYBHFIHY-IRRCOBOTSA-N
Application
5α-Cholest-7-en-3β-ol was used as a substrate in enzymatic assay for plasma cholesterol.[1] It was used to supplement diet of Daphnia galeata to study the effect on life-history traits.[2]
Biochem/physiol Actions
5α-Cholest-7-en-3β-ol (Lathosterol) is an intermediate in cholesterol biosynthesis pathway.[3] Lathosterol in serum is carried on lipoproteins and is indicative of the rate of cholesterol synthesis. It acts as a marker of synthesis of cholesterol and is not affected by dietary consumption of cholesterol.[4]
Preparation Note
5α-Cholest-7-en-3β-ol yields clear, colorless solution in chloroform at 10 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D612826732C2394
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥90%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)