Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
2′,7′-Bis(2-Carboxyethyl)-5(6)-Carboxyfluorescein, ≥90% (HPLC)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CCc1cc2c(OC3=CC(=O)C(CCC(O)=O)=CC3=C2c4cc(ccc4C(O)=O)C(O)=O)cc1O
InChI
1S/C27H20O11/c28-19-10-21-17(7-12(19)2-5-23(30)31)25(16-9-14(26(34)35)1-4-15(16)27(36)37)18-8-13(3-6-24(32)33)20(29)11-22(18)38-21/h1,4,7-11,28H,2-3,5-6H2,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)
InChI key
DKROGDOAOXDINY-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay - | assay ~90% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form liquid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3411-1MG | 04061833485798 |