Fortfahren mit
C3389
Acetylcholinesterase aus Electrophorus electricus (electric eel)
Type VI-S, lyophilized powder, 200-1,000 units/mg protein
Synonym(e):
AChE, Acetylcholin-Acetylhydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,20
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 216,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 738,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-559-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
200-1,000 units/mg protein
€ 81,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type VI-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
200-1,000 units/mg protein
mol wt
280 kDa
composition
Protein, ≥45% biuret
solubility
20 mM Tris HCl buffer, pH 7.5: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
General description
Molekulargewicht: 280 kDa
Isoelektrischer Punkt: 5,5
Absorptionskoeffizient: E1 % = 18,0 (280 nm)
Acetylcholinesterase aus Electrophorus electricus ist ein Tetramer, das aus 4 gleichen Untereinheiten von je 70 kDa besteht. Jede Untereinheit enthält eine aktive Stelle. Das Enzym ist ein Glycoprotein und enthält Hexosamine.
Application
Das Enzym von Sigma wurde als Referenzstandard zur Beurteilung der Wirkung von Aspartam-Metaboliten auf die Hippocampus-Acetylcholinesterase-Aktivität eingesetzt. [1] Das Enzym wurde auch in Immobilisierungsstudien zur schnellen Detektion von Acetylthiocholinchlorid verwendet.[2]
Biochem/physiol Actions
Wichtiges Abbauenzym für Acetylcholin in vivo. Wandelt Acetylcholin + H2O in Cholin + Essigsäure um.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, enthält Tris-Puffer-Salze
Preparation Note
Dieses Enzym wird in 20 mM Tris-HCl-Puffer (pH 7,5) bei einer Konzentration von 1 mg/mL gelöst und ergibt eine klare Lösung.
Analysis Note
Die Aktivität, die mit Acetylcholin als Substrat erreicht wird, ist 30-100 mal mehr als die Aktivität, die mit Butyrylcholin erreicht wird, wenn Acetylcholinesterase aus dem Zitteraal verwendet wird.
Other Notes
Eine Einheit hydrolisiert 1,0 μmol Acetylcholin zu Cholin und Acetat pro min bei pH 8,0 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2888C1057C1682
specific activity
200-1,000 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein
specific activity
≥900 units/mg protein
specific activity
≥1,000 units/mg protein (BCA)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
mol wt
280 kDa
mol wt
280 kDa
mol wt
tetramer 440 kDa
mol wt
64.6 kDa
solubility
20 mM Tris HCl buffer, pH 7.5: soluble 1.0 mg/mL, clear(lit.)
solubility
Tris buffer: 1 mg/mL (0.02 M Tris buffer, pH 7.5)
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I store this enzyme after dissolving it in Tris Buffer for long term?
    1 answer
    1. While long term stability studies have not been conducted, stock solutions of this material are expected to be stable for at least 6 months, when stored at 2-8°C. Note that product C0663, Acetylcholinesterase from Erythrocytes, a solution prepared in HEPES buffer pH 8.0 w/0.1% TRITON® X-100, is assigned a retest date of approximately 2 years from the date of Quality Release. This item is stored at 2-8°C.
      Helpful?
  2. Could you please provide the Uniprot accession number for this product? Also, in general, it would be very helpful if this information were included for any items in your catalog that are proteins. Thanks!
    1 answer
    1. UniProt number O42275 is for Protein Acetylcholinesterase, Organism Electrophorus electricus (Electric eel) (Gymnotus electricus).
      Helpful?
  3. The bottle mentions the concentration as 200-1000 U/mg. What exact concentration should we consider for calculation purposes?
    1 answer
    1. The exact concentration is listed on the lot specific Certificate of Analysis. Please see the sample certificate of analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/C3/C3389/C3389-BULK________SLCJ8803__.pdf