Fortfahren mit
C2901
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
CCK-8, non-sulfated
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C49H62N10O13S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1063.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(N)=O
InChI
1S/C49H62N10O13S2/c1-73-18-16-34(55-47(70)37(21-28-12-14-30(60)15-13-28)58-44(67)32(50)23-41(62)63)45(68)53-26-40(61)54-38(22-29-25-52-33-11-7-6-10-31(29)33)48(71)56-35(17-19-74-2)46(69)59-39(24-42(64)65)49(72)57-36(43(51)66)20-27-8-4-3-5-9-27/h3-15,25,32,34-39,52,60H,16-24,26,50H2,1-2H3,(H2,51,66)(H,53,68)(H,54,61)(H,55,70)(H,56,71)(H,57,72)(H,58,67)(H,59,69)(H,62,63)(H,64,65)
InChI key
OIXQINQYMGNCII-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CCK(885)
Application
Cholecystokinin (CCK) Fragment 26-33 Amide, Non-sulfated has been used in the specificity testing against gastrin and pepsinogen I proteins.
Biochem/physiol Actions
Biologically inactive form of CCK-8; CCKB/gastrin receptor agonist that has no activity at the CCKA receptor.
Cholecystokinin (CCK) is a 115 amino acid preprohormone and a neurotransmitter. It exists in many isoforms. The octapeptide of CCK (CCK-8S) is the most abundant form. CCK is mapped to human chromosome 3p22.1. CCK interacts with receptors of the gastrointestinal tract and nervous system. Polymorphisms in the CCK is implicated in hallucinations in patients with Parkinson′s disease. CCK plays a key role in the activation of the calcineurin-regulated nuclear factor of activated T-cells (NFATs).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2581C2175T6515
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckar(24889), Cckbr(25706)
Gene Information
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307
UniProt accession no.
P06307, P30551, P30553
UniProt accession no.
P06307, P30553
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)