Fortfahren mit
C2312
Nalgene® Labtop cooler
−20°C Labtop cooler, gel-filled lid
Synonym(e):
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation, Nalgene 5115-0032, cryogenic storage, vial cryo storage box
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 448,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5115-0032
Feature:
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
Packaging:
pack of 1 ea
€ 448,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5115-0032
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
General description
Maintains 32 microtubes below −15°C for up to 2 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z370509Z359084C2437
feature
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
feature
-
feature
Holds cryognic vials and 0.2 to 0.5mL microcentrifuge tubes
feature
capacity 12  vial(s), for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 5115-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 5116-1300
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5116-0032
manufacturer/tradename
Nalgene 5115-0012
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
L × W × H
151 mm × 108 mm × 125 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)