Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 389,00 € 330,65 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.420,00 € 1.207,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
409.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 330,65
Listenpreis€ 389,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOc1ccc(cc1OCC)-c2nc(no2)-c3cccc4C(CCc34)NCCO
InChI
1S/C23H27N3O4/c1-3-28-20-11-8-15(14-21(20)29-4-2)23-25-22(26-30-23)18-7-5-6-17-16(18)9-10-19(17)24-12-13-27/h5-8,11,14,19,24,27H,3-4,9-10,12-13H2,1-2H3
InChI key
NUIKTBLZSPQGCP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo through a hydrophobic pocket, separable from the orthosteric site of S1P binding that is headgroup dependent. This is a different site from those involved in the activities of other agonists such as FTY720 and SEW2871.
CYM-5442 is a highly-selective S1P1 (Spingosine 1-Phosphate Receptor 1) agonist that activates S1P1-dependent pathways in vitro and to levels of full efficacy in vivo.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?