Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 204,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103029
€ 204,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 5016-0001
L
273 mm
General description
Give your cryogenic storage tubes and vials extra protection, such as when shipping or storing in liquid or vapor phase nitrogen with this storage accessory. The CryoSleeve™ slide over any Nunc or Nalgene Cryocane and prevent tubes from falling out of the cryocane and into the bottom of the liquid nitrogen dewar but do not prevent infiltration of liquid nitrogen. Cryogenic tubes mounted in the cane must first be sealed inside ™ tubing prior to applying the ™ if liquid phase submersion is required.
Features and Benefits
- For cryogenic storage tubes and vials providing extra protection.
- For use when shipping or storing in liquid or vapor phase nitrogen.
Legal Information
CryoCane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
CryoSleeve is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pack of 100 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename Nalgene 5016-0001 | manufacturer/tradename Cowie 020.129 | manufacturer/tradename Cowie 020.019 | manufacturer/tradename Cowie 020.110 |
| L 273 mm | L - | L - | L - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?