Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.570,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human adipose tissue
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(stromal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human adipose tissue | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) | biological source human umbilical cord matrix (Wharton′s jelly) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) | morphology (stromal) |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
| storage temp. room temp | storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10108-64-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Artikel
Are your mesenchymal stem cells really MSCs? Learn more about the MSC characterization guidelines proposed by the International Society for Cellular Therapy (ISCT).
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocol to differentiate human mesenchymal stem cells into neurons with extensive dendrites and axons in 3 days. Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com.