Fortfahren mit
C1163
Serum mit mangelhafter Komplementkomponente C5 human
for complement assays
Synonym(e):
Komplementserum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 277,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solution
Biological source:
human
€ 277,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
form
solution
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... C5(727)
Application
C5-Komplement-Mangel ist beim Menschen eher selten, wird jedoch häufig mit rezidivierenden Infektionen durch Neisseria spp. (z. B. Meningitis) in Verbindung gebracht. Ein C5-Mangel resultiert in einer Beeinträchtigung der hämolytischen Aktivität sowohl vom klassischen als auch vom alternativen Signalweg des Komplementsystems. Genforschungen haben kürzlich nachgewiesen, dass eine 153-bp-Deletion in Exon 30 zu einem vollständigen C5-Mangel führt. Zudem hat die Forschung einen C5-Mangel als für die Veranlagung zu kardialer Dysfunktion beim Eintreten einer Herzverletzung verantwortlich erkannt.
Biochem/physiol Actions
C5-Komplement-Mangel kann paradoxerweise vor bestimmten Folgen einer Infektion schützen. Patienten mit C5-Mangel sind ungewöhnlich stark anfällig für Meningokokken-Infektionen, verzeichnen jedoch einen milderen Infektionsverlauf. Für diesen Effekt ist evtl. eine reduzierte Expression des Tumornekrosefaktors (TNF) verantwortlich.[1]
Physical form
Wird als Lösung in PBS, pH 7,4, geliefert
Analysis Note
C5 wird, wie durch einen hämolytischen Assay nachgewiesen, durch Immunadsorption abgebaut.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3160C1288C0913
biological source
human
biological source
human serum
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
form
solution
form
solution
form
liquid
form
liquid
UniProt accession no.
P01031
UniProt accession no.
P01031
UniProt accession no.
P13671
UniProt accession no.
P06681
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... C5(727)
Gene Information
human ... C5(727)
Gene Information
human ... C6(729)
Gene Information
human ... C2(717)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C1163-1ML04061833461549