Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H40F3N7O8
Molekulargewicht:
731.72
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMF or absolute ethanol: 20 mM
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for granzyme A.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?