Fortfahren mit
C0921
Silicone sponge closures
size 28 mm
Synonym(e):
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 344,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
€ 344,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
size
28 mm
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Other Notes
Does not fit Nalgene polycarbonate shake flasks.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1046CLS2679638Z279730
size
28 mm
size
38 mm
size
-
size
-
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone sponge closures
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C0921-10EA04061832327631