This product may be stored at ambient temperature, tightly sealed, in a well-ventilated place.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 pt | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 | |
| 1 qt | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 236,00 |
Über diesen Artikel
€ 127,00
form
liquid
Quality Segment
contains
0.6-1.0% ethanol as stabilizer
suitability
suitable for nucleic acid purification
application(s)
agriculture
General description
Application
- zur Extraktion von bakterieller genomischer DNA, DNA von Daphnia spp und Lachssperma
- für einen einzigen DNA-Fällungsschritt zur hochwertigen DNA-Extraktion
- zur Proteinextraktion und RNAse-Behandlung
- in der Phenoloxidation zur Abtrennung von Phenolen aus dem wässrigen Anteil
- zur RNA-Isolierung aus braunem Fettgewebe (BAT), inguinalem weißem Fettgewebe (iWAT) und epididymalem Fettgewebe (eWAT)
- bei der modifizierten Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB)-Methode zur Extraktion von Gesamt-RNA aus Impatiens balsamina
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| contains 0.6-1.0% ethanol as stabilizer | contains - | contains - | contains - |
| suitability suitable for nucleic acid purification | suitability - | suitability - | suitability - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0549-1QT | 04061837896583 |
| C0549-1PT | 04061833450772 |
-
Hi, what are the storage instructions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hello, what is the volume of this mixture please? And what is its shelf-life? Thanks. Katy
1 answer-
This product is available in two package sizes, 1 pint (473 mL) and 1 quart (946 mL).
This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Customers should routinely inspect products with no expiration date or recommended retest date to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services