Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 133,00 € 113,05 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 374,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-581-3
Beilstein/REAXYS Number:
1211804
MDL number:
Form:
crystalline
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-chlorophenoxy acetic acid (4-CPA), a chlorine derivative of phenoxyacetic acid (PA), is a plant growth regulator used as a herbicide.
4-Chlorophenoxyacetic acid has been used in para-chlorophenoxyacetic acid (p-CPA) residue assay.
Biochem/physiol Actions
4-Chlorophenoxyacetic acid is a synthetic auxin, that is used to induce parthenocarpic ovary growth on flowers of wild type plants.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form powder | form powder | form solid |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorphenoxyessigsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?