Fortfahren mit
C0167
Calcitonin Gene Related Peptide human
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
α-CGRP, CGRP-I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C163H267N51O49S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3789.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)C)CS)CC(=O)O)[C@H](O)C)C)[C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc4nc[nH]c4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N
InChI
1S/C163H269N51O49S2/c1-73(2)52-97(186-116(226)65-179-131(233)82(18)183-139(241)98(53-74(3)4)193-137(239)94(44-35-49-176-162(171)172)188-142(244)101(57-91-62-175-72-182-91)199-159(261)128(88(24)221)213-156(258)123(79(13)14)207-151(253)110(71-265)204-160(262)126(86(22)219)210-133(235)84(20)185-157(259)125(85(21)218)211-147(249)105(61-119(229)230)198-150(252)109(70-264)203-130(232)81(17)166)140(242)194-99(54-75(5)6)141(243)202-108(69-217)149(251)190-95(45-36-50-177-163(173)174)138(240)201-106(67-215)134(236)180-63-115(225)178-64-118(228)205-121(77(9)10)155(257)208-122(78(11)12)154(256)191-93(43-32-34-48-165)136(238)196-102(58-112(167)222)144(246)197-103(59-113(168)223)143(245)195-100(56-90-40-29-26-30-41-90)145(247)209-124(80(15)16)161(263)214-51-37-46-111(214)152(254)212-127(87(23)220)158(260)200-104(60-114(169)224)146(248)206-120(76(7)8)153(255)181-66-117(227)187-107(68-216)148(250)189-92(42-31-33-47-164)135(237)184-83(19)132(234)192-96(129(170)231)55-89-38-27-25-28-39-89/h25-30,38-41,62,72-88,92-111,120-128,215-221,264-265H,31-37,42-61,63-71,164-166H2,1-24H3,(H2,167,222)(H2,168,223)(H2,169,224)(H2,170,231)(H,175,182)(H,178,225)(H,179,233)(H,180,236)(H,181,255)(H,183,241)(H,184,237)(H,185,259)(H,186,226)(H,187,227)(H,188,244)(H,189,250)(H,190,251)(H,191,256)(H,192,234)(H,193,239)(H,194,242)(H,195,245)(H,196,238)(H,197,246)(H,198,252)(H,199,261)(H,200,260)(H,201,240)(H,202,243)(H,203,232)(H,204,262)(H,205,228)(H,206,248)(H,207,253)(H,208,257)(H,209,247)(H,210,235)(H,211,249)(H,212,254)(H,213,258)(H,229,230)(H4,171,172,176)(H4,173,174,177)/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-/m0/s1
InChI key
DNKYDHSONDSTNJ-XJVRLEFXSA-N
Gene Information
human ... CALCA(796)
Biochem/physiol Actions
Potent, long-lasting vasodilator.
Potent, long-lasting vasodilator; activation of CGRP receptors on pancreatic β-cells increases plasma levels of pancreatic enzymes.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0292C2806AB15360
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
P01257, P01256
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
P01258, P10092
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
rat ... Calca(24241)
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
human ... CALCA(796)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C0167-250UG04061833450284
C0167-.1MG04061832819952
Questions
  1. Hello, I wanted to know what the appropriate diluent is for reconstituting CGRP Cat#C0167. Thanks, Gargi
    1 answer
    1. As listed in the specification sheet for Product No. C0167, Calcitonin Gene Related Peptide human, ≥95% (HPLC) powder is soluble in water or 1% acetic acid (aq.) within a range of 1.00-1.04 mg/mL.