Fortfahren mit
BMSIPS205040E
Benchmark OS-40L Overhead Stirrer
AC/DC input 220 V, Schuko plug
Synonym(e):
masher, bag homogeniser, bag blender
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific IPS2050-40-E
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-40-E
parameter
30-2200 rpm speed
General description
Benchmark′s Overhead Stirrers feature high torque and advanced digital microprocessor control for smooth mixing of low and medium viscosity samples. Speed and run time are accurately set and monitored on the LCD screen. They are supplied with a 4 arm stainless steel propeller, additional steel and PTFE accessories are available. A feed-through chuck holds accessory shafts firmly in place and is easily tightened and loosened without tools. The overhead stirrers are protected from damage by sensors that shut down operation in the case of high viscosity or obstruction, while a splash cover protects the connection mechanism from potential corrosion. Unlike most mixers, the Benchmark series is also supplied with a support stand and mounting hardware. The stirrer easily and securely attaches to the stand for compatibility with a variety of vessels, up to 24 inches high.
Features and Benefits
LCD control panelIncludes complete stand assemblyCompact and quietDigital accuracy and convenience
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BMSIPS205020EBMSIPS2050PS2BMSIPS2050PS1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-40-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-20-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
parameter
30-2200 rpm speed
parameter
30-2200 rpm speed
parameter
-
parameter
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark OS-40L Overhead Stirrer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BMSIPS205040E04065269202226