Fortfahren mit
B9532
Nalgene® Flaschen, Typ 2105
capacity 30 mL, translucent, with cap, pack of 12 ea
Synonym(e):
nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2105-0001, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 18,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
joint
Joints threaded neck (28)
description
Autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0001
bottle diam. × H
34 mm × 63 mm
capacity
30 mL
color
translucent
General description
Runde Weithalsflasche. Kann als Wasserflasche für Tiere verwendet werden.
Features and Benefits
  • Excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
  • Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
  • Translucent - for visualization of samples.
  • A wide neck enables easy transferring of contents.
  • Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
  • Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
  • Manufactured from non-toxic materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9657B9907B9782
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0002
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0008
manufacturer/tradename
Nalgene® 2105-0004
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle, polypropylene copolymer bottles (PPCO), round bottle
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
30 mL
capacity
60 mL
capacity
250 mL
capacity
125 mL
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (28)
joint
Joints threaded neck (43)
joint
Joints threaded neck (28)
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
packaging
pack of 12 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Typ 2105
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)