Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,10 |
Über diesen Artikel
€ 39,10
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (63)
agency
suitable for EPA OTM-45
feature
with cap
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0032
bottle diam. × H
91 mm × 199 mm
capacity
1,000 mL
application(s)
PFAS testing
General description
Features and Benefits
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
- Suitable for use in freezers (up to -100°C).
- Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
- Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene cap, translucent , round bottle | material polypropylene cap, round bottle, translucent | material polypropylene cap, round bottle, translucent | material polypropylene cap, round bottle, translucent |
| manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0032 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0016 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0008 | manufacturer/tradename Nalgene® 2104-0004 |
| feature with cap | feature with cap | feature with cap | feature with cap |
| capacity 1,000 mL | capacity 500 mL | capacity 250 mL | capacity 125 mL |
| joint Joints threaded neck (63) | joint Joints threaded neck (53) | joint Joints threaded neck (43) | joint Joints threaded neck (38) |
| bottle diam. × H 91 mm × 199 mm | bottle diam. × H 73 mm × 168 mm | bottle diam. × H 61 mm × 131 mm | bottle diam. × H 50 mm × 99 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Stil 2104
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B9407-6EA | 04061832614021 |