Fortfahren mit
B9041
Butyl-Sepharose 4 Fast Flow
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106500
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 422,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
suspension
Quality Level
extent of labeling
~50 μmol per mL gel
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix activation
epoxy
matrix attachment
ether
particle size
45-165 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Butyl Sepharose is used in affinity chromatography, hydrophobic interaction media, separation media and resins. Butyl-Sepharose has been used to study inflammatory diseases.
Physical form
Suspension in 20% wässrigem Ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE17-0980-10GE17-0980-01GE17-0978-02
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
4% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
form
suspension
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix attachment
ether
matrix attachment
-
matrix attachment
-
matrix attachment
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
102.2 °F
flash_point_c
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Patrícia P Aguilar et al.
Journal of chromatography. A, 1218(46), 8322-8332 (2011-10-04)
In the present study, Angiotensin I (Ang I) will be used as model peptide to assess on-column alteration of conformation phenomena. Adsorptive behavior of Ang I on various commercial hydrophobic interaction surfaces (Butyl, Octyl and Phenyl - Sepharose), under different
Investigation of protein retention in hydrophobic interaction chromatographic (HIC) systems using the preferential interaction theory and quantitative structure property relationship models.
Chen, J., et al.
Reactive functional Polymers, 67(12), 1561-1569 (2007)
Chemical and chromatographic characterization of a new bioprocess? medium for hydrophobic interaction chromatogrpahy: Butyl Sepharose? 4 FastFlow.
Berggrund, A., et al.
Process. Biochem., 29(6), 455-463 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B9041-50ML04061833443538