Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,80 € 44,10 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 365,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 905,00 |
Über diesen Artikel
€ 44,10
Listenpreis€ 58,80Sparen Sie 25%product line
BioXtra
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: <0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay >99% (titration) | assay ≥99% |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| form powder | form powder or crystals | form solid | form - |
| pH 4.0-6.0 (1 M in H2O) | pH 3.5-5.0 | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BICINE
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B8660-250G | 04061835542956 |
| B8660-100G | 04061833443163 |
| B8660-1KG | 04061833443170 |
| B8660-25G | 04061833443187 |