Fortfahren mit
B8526
Stativ für die Entsorgung von Bioabfällen
Floor stand
Synonym(e):
biohaz waste bag rack, floor bag stand, waste bag rack, 131920003, F13192-0003, stand to hold waste disposal bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
General description
Halter aus pulverbeschichtetem Aluminiumrohr (13mmAussendurchmesser), Gummifüße und Polystyrol-Auffangschale. Zusammenklappbar zur Lagerung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8401BR759703HS10320
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 500 ea
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
L × W × H
-
L × W × H
-
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
manufacturer/tradename
BRAND 759703
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10320
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8526-1EA04061832250939