No, this product has not been heat inactivated.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,30 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 269,00 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 462,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
BSK-H Medium, Complete, sterile-filtered, with 6% rabbit serum, suitable for Borrelia burgdorferi
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
suitability
suitable for Borrelia burgdorferi
application(s)
food and beverages
components
NaHCO3: 2.068 g/L
phenol red: 0.01997 g/L
glucose: 5.64 g/L (Dextro)
HEPES: 5.64 g/L
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Barbour-Stonner-Kelly (BSK) medium is a modified medium for the culture of Borrelia strains that cause lyme borreliosis. BSK medium is a cheaper alternative for the selective culture of B. burgdorferi s.l. strains but not B. afzelii strain.[3]
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for Borrelia burgdorferi | suitability suitable for Borrelia burgdorferi (Qualified) | suitability - | suitability - |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile; sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - |
| components NaHCO3: 2.068 g/L | components NaHCO3: 2.2 g/L | components NaHCO3: 0.4 g/L | components L-glutamine: 292 mg/L |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B8291-500ML | 04061833442685 |
| B8291-100ML | 04061833442661 |
| B8291-1L | 04061833442678 |
-
Is rabbit serum inactivated by heat? Thanks