Fortfahren mit
B8276
Scienceware® biohazard disposal bags
W × H × thickness 25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in., red, pack of 200
Synonym(e):
autoclave waste disposal, biohaz waste bag, biohazardous disposal bags, waste bags, 131642535, F13164-2535
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
24111500
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
packaging
pack of 200
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
color
red
Features and Benefits
Bright red polypropylene bags include black biohazard symbol and precautionary procedures printed in four languages (English, Spanish, French, German) for added safety.
  • Sterilization indicator patch darkens when exposed to steam sterilization for 20 minutes
  • High temperature steam autoclavable to 135˚C (275˚F)
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8151BAF131660001HS10322
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0001
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS10322
packaging
pack of 200
packaging
pack of 100
packaging
pack of 1000
packaging
pkg of 200 ea
color
red
color
red
color
-
color
-
description
Imprinted in black with biohazard symbol and precautions in English, Spanish, French, and German.
description
Imprinted in black with Biohazard symbol.
description
-
description
-
W × H × thickness
25 in. (64 cm) × 35 in. (89 cm) × 0.002 in.
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.00125 in.
W × H × thickness
8 1/2 in. (22 cm) × 11 in. (28 cm) × 0.018 mm
W × H × thickness
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8276-200EA04061835381265