Fortfahren mit
B7563
BRD7389
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-Phenethylamino-3H-naphtho[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione, 1-[(2-Phenylethyl)amino]-naphtho-3H-[1,2,3-de]quinoline-2,7-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
366.41
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c3c(c5c([c](c3ccc2)=O)cccc5)c([c]1=O)NCCc4ccccc4
InChI
1S/C24H18N2O2/c27-23-17-10-5-4-9-16(17)21-20-18(23)11-6-12-19(20)26-24(28)22(21)25-14-13-15-7-2-1-3-8-15/h1-12,25H,13-14H2,(H,26,28)
InChI key
XASCINRGTHLHGM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BRD7389 is an inhibitor of the RSK kinase family.
BRD7398 is a RSK kinase inhibitor that induces insulin expression and differentiation of pancreatic alpha into beta cells. BRD7398 inhibits RSK1, RSK2 and RSK3; IC50 values of 1.5, 2.4 and 1.2 uM, respectively. Treatment of mouse aTC1 cells with BRD7398 induced expression of b-cell markers Pdx1, Pax4, Iapp and Npy and also induced insulin production.
Features and Benefits
This compound is featured on the MAPKAPs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N8914SML1863SML0376
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
color
orange
color
yellow
color
white to beige
color
light yellow to light brown
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B7563-25MG04061832444604
B7563-5MG04061832444611