Fortfahren mit
B7410
Nalgene® Flaschen, Typ 2120
capacity 4,000 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2120-0010, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 31,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, round natural bottle
joint
Joints threaded neck (100)
description
Not autoclavable
feature
with cap
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2120-0010
bottle diam. × H
153 mm × 288 mm
capacity
4,000 mL
General description
Runde Weithalsflasche
Features and Benefits
  • Versatile as it is chemical-resistant to acids, bases, and alcohols
  • Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F) for long-term purposes
  • Non-leakproof for liquids
  • Made from non-toxic materials
  • Linerless closures are recommended to prevent leaks, wrinkles, and contamination of reagents
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B7285Z377376Z377341
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene screw closure, polypropylene cap, round natural bottle
material
high-density polyethylene bottle, polypropylene cap, polypropylene screw closure, round bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle (PPCO), square translucent bottle
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle (PPCO), square translucent bottle
manufacturer/tradename
Nalgene® 2120-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 2120-0005
manufacturer/tradename
Nalgene® 2110-0032
manufacturer/tradename
Nalgene® 2110-0008
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
feature
with cap
capacity
4,000 mL
capacity
2,000 mL
capacity
1,000 mL
capacity
250 mL
joint
Joints threaded neck (100)
joint
Joints threaded neck (100)
joint
Joints threaded neck (63)
joint
Joints threaded neck (43)
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 6
packaging
pkg of 12
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Flaschen, Typ 2120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B7410-1EA04061832613826